Learn More
RETSCH AS 200 Standard Siebspanneinheiten
Artikelnummer. 10136791 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Nassiebung
Trockensiebung
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
10136791 Trockensiebung 1 Stück
10789902 Nassiebung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10136791 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 32.662.0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    708.00 CHF
    646.71 CHF / 1 Stück
    Sparen 61.29 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Typ: Universalsiebspanneinheit standard für Analysensiebe ø 100/150/200/203mm
Spezifikation
Produkttyp Spannvorrichtungen
Durchmesser (metrisch) 100/150/200/203 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trockensiebung
Zur Verwendung mit (Geräte) Analyse-Siebschüttler AS 200
Verpackungsmenge Je 1