missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arylsulfatase G/ARSG Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
489.00 CHF - 643.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | Arylsulfatase G/ARSG |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18477960
|
Novus Biologicals
NBP1-82947-25ul |
25 μL |
489.00 CHF
25 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18296006
|
Novus Biologicals
NBP1-82947 |
0.1 mL |
643.00 CHF
0.10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Arylsulfatase G/ARSG Polyclonal specifically detects Arylsulfatase G/ARSG in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| Arylsulfatase G/ARSG | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| arylsulfatase G, EC 3.1.6, EC 3.1.6.-, EC 3.1.6.4, KIAA1001ASG | |
| ARSG | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q96EG1 | |
| 22901 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:RVPVNVTSTALLSVLDIFPTVVALAQASLPQGRHFDGVDVSEVLFGRSQPGHRVLFHPNSGAAGEFGALQTVR | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts