Learn More
Arylsulfatase B/ARSB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
489.00 CHF - 643.00 CHF
Spezifikation
Antigen Arylsulfatase B/ARSB
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18464231
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-85879-25ul
25 μL
489.00 CHF
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18225398
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-85879
0.1 mL
643.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Arylsulfatase B/ARSB Polyclonal specifically detects Arylsulfatase B/ARSB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Arylsulfatase B/ARSB
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
arylsulfatase B, ASB, EC 3.1.6.12, G4S, MPS6, N-acetylgalactosamine-4-sulfatase
ARSB
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Rabbit
Human
P15848
411
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TRCALDFRDGEEVATGYKNMYSTNIFTKRAIALITNHPPEKPLFLYLALQSVHEPLQVPEEYLKPYDFIQDKNRHHYAGMVSLMDEAVGNVT
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.