Learn More
Thermo Scientific™ ART™ X800 Pure MBP1000 G genomische Pipettenspitze
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 bis 1000 μl
Packungsgröße:
800 Stück
Beschreibung
- Material: Polypropylen
- Volumen: 100 bis 1000 μl
- Steril: Ja
- Farbe: Weiß
- Spitzenform: Weite Öffnung
- Modell: Rein 1000 g
- Verpackungsart: Gestell
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Weiß |
| Modell | Rein 1000 g |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Genomisch/mit weiter Öffnung |
| Produktlinie | ART |
| Material | Polypropylen |