Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Leere Klappdeckelgestelle für Pipettenspitzen
Die stapelbaren Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen im Klappdeckelgestell sparen wertvollen Platz im Labor.
Marke: Thermo Scientific™ 2921-HR
103.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die stapelbaren Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen in leeren Gestellen mit Klappdeckel sparen wertvollen Platz im Labor.
Merkmale:
- ART Barriere-Spitzen bieten 100 % Sicherheit gegen Aerosol- und Flüssigkeitskontaminationen
- Die Gestelle erlauben schnellen und einfachen Zugriff auf die Pipettenspitzen und sparen somit wertvolle Zeit
- Der Schnappverschluss verriegelt das Gestell sicher für eine zuverlässige Lagerung der Pipettenspitzen
Zertifikate:
- Nichtsterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxinen, Pyrogen und PCR-Inhibitoren
- Sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxinen, Pyrogen und PCR-Inhibitoren
Empfohlen für:
- Liquid Handling
- Molekularbiologie
- PCR
- Biotechnologie
Spezifikation
Aufklappbare Racks | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
ART |
ART Basiskit | |
Aufklappbares Gestell | |
Steril & PCR-fähig |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Kraftpaket für die Genomik
Stärken Sie Ihre Pipeline von der PCR bis zur Sequenzierung.Aktionscode: 24117Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Mbp Molecular Bio Products
Riesige Einsparungen bei Liquid Handling Essentials
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 24081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 60 %