Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen ohne Filter im Klappdeckelgestell
Greifen Sie dank dieses vielseitigen Scharniergestells, das speziell für Ihre Arbeitsweise entwickelt wurde, mit einer Hand auf Spitzen zu.
71.60 CHF - 113.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Modell | ART ohne Filter |
Reinigungsnachweise | Endotoxin-, RNase-, ATP- und DNA-frei |
Format | Gestell |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Sterilität | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Sterilität | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15163626
|
Thermo Scientific™
3101-05-HR |
ART ohne Filter, niedrige Retention | 1000 μ l | Steril | Sterile |
95.95 CHF
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15153626
|
Thermo Scientific™
3102-05-HR |
ART ohne Filter, niedrige Retention | 1000 μ l | Nicht steril | Certified Quality |
92.35 CHF
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15133626
|
Thermo Scientific™
3101-HR |
ART ohne Filter | 1000 μ l | Steril | Sterile |
85.65 CHF
768 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15143626
|
Thermo Scientific™
3102-HR |
ART ohne Filter | 1000 μ l | Nicht steril | Certified Quality |
79.95 CHF
768 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15143616
|
Thermo Scientific™
3771-05-HR |
ART ohne Filter, niedrige Retention | 300 μl | Steril | Sterile |
110.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15133616
|
Thermo Scientific™
3772-05-HR |
ART ohne Filter, niedrige Retention | 300 μl | Nicht steril | Certified Quality |
98.90 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15113616
|
Thermo Scientific™
3772-HR |
ART ohne Filter | 300 μl | Nicht steril | Certified Quality |
90.25 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15123616
|
Thermo Scientific™
3771-HR |
ART ohne Filter | 300 μl | Steril | Sterile |
106.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15153596
|
Thermo Scientific™
3551-05-HR |
ART ohne Filter, niedrige Retention | 200 μl | Steril | Sterile |
93.90 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15133596
|
Thermo Scientific™
3552-05-HR |
ART ohne Filter, niedrige Retention | 200 μl | Nicht steril | Certified Quality |
87.45 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15123596
|
Thermo Scientific™
3551-HR |
ART ohne Filter | 200 μl | Steril | Sterile |
113.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15113596
|
Thermo Scientific™
3552-HR |
ART ohne Filter | 200 μl | Nicht steril | Certified Quality |
71.80 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15133586
|
Thermo Scientific™
3521-05-HR |
ART Ultramikro, ohne Filter, niedrige Retention | 20 μl | Steril | Sterile |
93.90 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15113586
|
Thermo Scientific™
3522-05-HR |
ART Ultramikro, ohne Filter, niedrige Retention | 20 μl | Nicht steril | Certified Quality |
81.40 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15103586
|
Thermo Scientific™
3522-HR |
ART Ultramikro, ohne Filter | 20 μl | Nicht steril | Certified Quality |
71.60 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15143576
|
Thermo Scientific™
3511-HR |
ART ohne Filter, besonders lang | 10 μ l | Steril | Sterile |
88.35 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15103576
|
Thermo Scientific™
3501-05-HR |
ART ohne Filter, niedrige Retention | 10 μ l | Steril | Sterile |
93.90 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15143566
|
Thermo Scientific™
3502-05-HR |
ART ohne Filter, niedrige Retention | 10 μ l | Nicht steril | Certified Quality |
78.70 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15153566
|
Thermo Scientific™
3501-HR |
ART ohne Filter | 10 μ l | Steril | Sterile |
87.15 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15123566
|
Thermo Scientific™
3502-HR |
ART ohne Filter | 10 μ l | Nicht steril | Certified Quality |
101.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15183576
|
Thermo Scientific™
3521-HR |
ART Ultramikro, ohne Filter | 20 μl | Steril | Sterile |
90.85 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Klappdeckel-Racks für ART™Pipettenspitzen wurden speziell auf Ihre Anforderungen im Labor abgestimmt und lassen sich einfach mit einer Hand öffnen und schließen. Die Spitzen können nicht auf den Labortisch oder den Boden fallen. Falls der Deckel beim Pipettieren stört, können Sie diesen mühelos abnehmen. Hängen Sie den Deckel einfach aus, drehen Sie ihn um, und bringen Sie ihn wieder in seine Position – dann haben Sie bei Bedarf einen herkömmlichen abnehmbaren Deckel.
Merkmale:
- Alle Spitzen ohne Filter und die Spezialspitzen bieten die bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit der ART Spitzen, basierend auf den höchsten Thermo Scientific Standards mit weltweitem Support
- Die Gestelle erlauben schnellen und einfachen Zugriff auf die Pipettenspitzen und sparen somit wertvolle Zeit
- Der Schnappverschluss verriegelt das Gestell sicher für eine zuverlässige Lagerung der Pipettenspitzen
Spezifikation
Ungefiltert | |
ART ohne Filter | |
Gestell |
Naturfarben | |
Endotoxin-, RNase-, ATP- und DNA-frei | |
ART |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.