Learn More
Thermo Scientific™ ART™ nicht gefilterte Pipettenspitzen in einem Gestell mit abnehmbarem Deckel
Filterlose Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen behalten die hohe Qualität, die Sie von ART™-Spitzen erwarten, sind aber für Anwendungen, bei denen die Kontamination keine Rolle spielt, gedacht.
Marke: Thermo Scientific™ 3551
Additional Details : Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
Filterlose ART™ Spitzen bieten die gleiche bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von ART™ Barrierespitzen erwarten, sind aber für nicht kritische Anwendungen konzipiert, bei denen Kontaminationen kein Problem darstellt. Die ART™ Spitzen haben eine universelle Passform mit Friktions-Fit-Design und passen für die meisten Pipettenmarken.
Filterlose ART™ Spitzen bieten die gleiche bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von ART™-Barrierespitzen gewohnt sind
- Filterlose Spitzen
- ART™ Spitzen sind zertifiziert frei von DNA, RNase, DNase, ATP, Endotoxinen und Pyrogenen
- Gestelle mit abnehmbarem Deckel bieten Zugang zu allen Spitzen, ideal für Mehrkanalpipettieren
Spezifikation
ART, filterlos, steril. Gestell mit abnehmbarem Deckel | |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
ART 200 | |
5.07 cm | |
Im Gestell montiert, abziehbarer Deckel | |
96 Spitzen/Gestell | |
Ja | |
ART™ |
200 μl | |
Steril | |
Ja | |
2 Zoll | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und Pyrogenen | |
Universelle Passform | |
4800er-Karton | |
Fast alle Pipettenmarken | |
Reines Polypropylen |