Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Nicht gefilterte Pipettenspitzen mit geringer Retention in einem Gestell mit abnehmbarem Deckel
Speziell zur Verhinderung der Probenretention in der Pipettenspitze konzipiert.
Marke: Thermo Scientific™ 3512-05
32.23 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.84600kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen ohne Filter mit geringer Retention im Gestell mit abnehmbarem Deckel verhindern die Probenretention innerhalb der Pipettenspitze.
- Universalspitze, passend für die meisten Pipettenmarken
- Filterlose ART™ Spitzen bieten die gleiche bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit wie ART™-Barriere
- Spitze ohne Filter
- ART™ Spitzen sind nachweislich frei von DNA, RNase, DNase, ATP, Endotoxin und Pyrogenem
- Racks mit abnehmbarem Deckel bieten Zugang zu allen Spitzen, ideal für Mehrkanalpipettieren
- Technologie mit geringer Retention maximiert die Probenzufuhr
Spezifikation
ART 10 REACH, nicht gefiltert, nicht steril, im Rack, abnehmbarer Deckel | |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
ART 10 REACH | |
Abnehmbares Deckelgestell | |
96 Spitzen/Gestell | |
Ja | |
ART™ |
10 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Frei von RNase, DNase, DNA, PCR-Inhibitoren, Pyrogen | |
Geringe Retention | |
4.800 pro Packung | |
Fast alle Pipettenmarken | |
Reines Polypropylen |