Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Nicht gefilterte Pipettenspitzen mit geringer Retention in einem Gestell mit abnehmbarem Deckel
Speziell zur Verhinderung der Probenretention in der Pipettenspitze konzipiert.
Marke: Thermo Scientific™ 3521-05
Additional Details : Gewicht : 0.82800kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen ohne Filter mit geringer Retention im Gestell mit abnehmbarem Deckel verhindern die Probenretention innerhalb der Pipettenspitze.
- Universalspitze, passend für die meisten Pipettenmarken
- Filterlose ART™ Spitzen bieten die gleiche bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit wie ART™-Barriere
- Spitze ohne Filter
- ART™ Spitzen sind nachweislich frei von DNA, RNase, DNase, ATP, Endotoxin und Pyrogenem
- Racks mit abnehmbarem Deckel bieten Zugang zu allen Spitzen, ideal für Mehrkanalpipettieren
- Technologie mit geringer Retention maximiert die Probenzufuhr
Spezifikation
ART 20, geringe Retention, nicht gefiltert, steril, im Rack, abnehmbarer Deckel | |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
ART 20, geringe Retention | |
4,57 cm | |
Spitzen mit geringer Retention, steril, filterlos | |
Geringe Retention | |
4.800 pro Packung | |
Fast alle Pipettenmarken | |
Reines Polypropylen |
20 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
1,8 in | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Abnehmbares Deckelgestell | |
Gestell | |
Ja | |
ART™ | |
Steril |