Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Nicht gefilterte Pipettenspitzen mit geringer Retention in einem Gestell mit abnehmbarem Deckel
Speziell zur Verhinderung der Probenretention in der Pipettenspitze konzipiert.
Marke: Thermo Scientific™ 3771-05
Additional Details : Gewicht : 1.67000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen ohne Filter mit geringer Retention im Gestell mit abnehmbarem Deckel verhindern die Probenretention innerhalb der Pipettenspitze.
- Die äußerst hydrophobe Innenfläche erhöht Probenreproduzierbarkeit und Probengenauigkeit
- Bei durchsichtigen Spitzen ist die Probe in der Spitze sichtbar
- Die Spitzen dichten bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten ab
- Zertifiziert RNase-, DNase-, ATP, Endotoxin- und Pyrogen-frei
Spezifikation
ART300 ohne Filter, niedrige Retention, steril | |
300 μ l | |
Steril | |
ART 300 | |
5.84 cm | |
Gestell | |
Universal-Pipettenspitzen | |
Polypropylen |
300 μ l | |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
2.3 Zoll | |
DNase-, RNase-, DNA-, ATP- und Endotoxin-frei | |
MicroPoint | |
ART™ |