Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen ohne Filter im Klappdeckelgestell
Greifen Sie dank dieses vielseitigen Scharniergestells, das speziell für Ihre Arbeitsweise entwickelt wurde, mit einer Hand auf Spitzen zu.
Marque: Thermo Scientific™ 3501-HR
Informations supplémentaires : Gewicht : 1.05840kg
Description
Die Thermo Scientific™ Klappdeckel-Racks für ART™Pipettenspitzen wurden speziell auf Ihre Anforderungen im Labor abgestimmt und lassen sich einfach mit einer Hand öffnen und schließen. Die Spitzen können nicht auf den Labortisch oder den Boden fallen. Falls der Deckel beim Pipettieren stört, können Sie diesen mühelos abnehmen. Hängen Sie den Deckel einfach aus, drehen Sie ihn um, und bringen Sie ihn wieder in seine Position – dann haben Sie bei Bedarf einen herkömmlichen abnehmbaren Deckel.
Merkmale:
- Alle Spitzen ohne Filter und die Spezialspitzen bieten die bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit der ART Spitzen, basierend auf den höchsten Thermo Scientific Standards mit weltweitem Support
- Die Gestelle erlauben schnellen und einfachen Zugriff auf die Pipettenspitzen und sparen somit wertvolle Zeit
- Der Schnappverschluss verriegelt das Gestell sicher für eine zuverlässige Lagerung der Pipettenspitzen
Spécification
ART ohne Filter | |
Ungefiltert | |
Naturfarben | |
1.2 Zoll | |
Endotoxin-, RNase-, ATP- und DNA-frei | |
Universelle Passform | |
ART |
10 μ l | |
Steril | |
ART ohne Filter | |
3.13 cm | |
Gestell | |
Universal-Pipette | |
Sterile |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.