Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Universal-Pipettenspitzen aus ungefiltertem Gel 200
Für die Beladung mit spezifischen Geltypen
Marke: Thermo Scientific™ 3690
Additional Details : Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
Für die Beladung mit spezifischen Geltypen
Das Laden von Acrylamid- oder gar Agarosegelen mit standardmäßigen Pipettenspitzen ist häufig ein zeitraubender und frustrierender Vorgang. Diese Gel-Ladespitzen wurden speziell für diese Anwendung entwickelt, um jederzeit optimale Ergebnisse zu erzielen. Länge: 83 mm; Grad: 5 μl
Runde Gelspitze 200 (3621):
- Für das Laden von Gelen mit 0.6 mm Dicke und darüber
- Für Agarose, 2-D, SDS-PAGE und Protein-Elektrophorese
- Für das Laden von Gelen mit bis zu 0.4 mm Dicke
- Für Polyacrylamid- und DNA-Sequenzierungsgele
Spezifikation
ART 200 Gel, Non-filtered, Non-sterile, Bulk | |
Non-Filtered | |
Clear | |
ART 200 Gel | |
loading electrophoresis gels -PAGE and agarose | |
Bulk | |
bulk | |
Single-use | |
ART |
200 μL | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor, Endotoxin, and Pyrogen Free | |
gel loading tip | |
Gel Loading | |
10000 | |
Universal Fit | |
Virgin Polypropylene |