Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere, 200 XLG
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-10155305
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
Packungsgröße:
768 Stück
Artikelnummer. 10005630
Marke: Thermo Scientific™ 2160G
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Spezialpipettenspitzen verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Eigenschaften:
  • Sterile Spitzen sind frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
  • Erhältlich im Gestell, mit 96 Spitzen pro Tablett (8 Tabletts pro Packung)
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
  • Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen
  • Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
  • Universelle Passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ART XLG, gefiltert, steril,
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Modell ART XLG
Länge (angloamerikanisch) 3.59 Zoll
Länge (metrisch) 9.12 cm
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Extra lang, Genomisch/mit weiter Öffnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie ART
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig