Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen in Großpackungen
Artikelnummer. 10208710
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
200 μl
5 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 10208710
Marke: Thermo Scientific™ 2069B
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientifi™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen schließen Verunreinigungen ein und bieten beidseitig gerichteten Schutz für Proben und Pipetten. Passen in die meisten Pipetten.
ART™ Barriere-Spitzen unterscheiden sich von herkömmlichen Filterpipettenspitzen. ART Barriere-Spitzen verfügen über eine einzigartige, selbstdichtende Barriere, die bei Kontakt mit Aerosolen und flüssigen Verunreinigungen versiegelt wird und bidirektionalen Schutz vor Kontamination für Pipetten und Proben bietet.
  • Universalspitze, passend für die meisten Pipettenmarken
  • ART™ Spitzen sind zertifiziert als frei von DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin und Pyrogenen
  • Praktische Großpackungen für hohe Volumina
  • Steril
  • Geringe Retention
  • Gestell mit abnehmbarem Deckel
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung ART 200 Barriere-Spitze, Großpackung
    Volumen (metrisch) 200 μl
    Gefiltert Gefiltert
    Sterilität Unsteril
    Farbe klar
    Gestellfarbe Großpackung – kein Gestell
    Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
    Modell ART 200
    Länge (angloamerikanisch) 2.32 Zoll
    Länge (metrisch) 5.88 cm
    Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin, and Pyrogen
    Eigenschaften Selbstverschließender ART-Sperrfilter
    Format Bulk
    Spitzenform Micro Point
    Verpackung 5 Beutel mit je 1000 Spitzen
    Menge 5000 Spitzen
    Einwegprodukt Ja – zur einmaligen Verwendung
    Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
    Produktlinie ART
    Material Reines Polypropylen