missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arsenstandard: Wie bei 10000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™

Artikelnummer. 17908599
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17908599 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17908599 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTASN500
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Arsenstandard: Wie bei 10000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Arsenic
CAS 7440-38-2
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Arsenic
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel As
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
InChI-Formel InChI=1S/As
SMILES [As]
IUPAC-Name Arsen
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
Menge 500 mL
Formelmasse 74,922 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.