Learn More
Arsen, Plasma-Standardlösung, Specpure™, As 10 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Arsenic, plasma standard solution |
| Namenshinweis | As 10μg/mL |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | As in 2% HNO3 |
| MDL-Nummer | MFCD00085309 |
| UN-Nummer | UN3264 |
| Menge | 100 mL |
| Güte | Specpure |