Learn More
Arsen III-Speziationsstandard (Assurance™ Grade/For ICP-MS), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10394433 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10394433 125 ml Poly-Flasche 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10394433 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. SPECAS3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00 CHF
    62.26 CHF / 125 Milliliter
    Sparen 17.74 CHF
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
As(+3)1000 μg/ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-38-2 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Summenformel As
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
MDL-Nummer MFCD00085309
InChI-Schlüssel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC-Name Arsen
SMILES [As]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsen III-Speziationsstandard
Verpackung Poly-Flasche
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Verfahren ICP-MS
Lösungstyp Standardlösung
Typ ICP/ICP-MS-Standard
Menge 125 ml
Güte Assurance
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 ug/mL Arsenic (III)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, Arsenic from Arsenictrioxide