Learn More
Arsen(III)-oxid, Puratronic™, 99.996 % (Metallbasis ohne Sb), Sb 20 ppm max., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048662
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11326188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011173.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
Arsenic trioxide is used as a precursor to forestry products, in colorless glass production, and in electronics. And it is also used as pigments, and preservatives for hides and wood, in the semiconductor industry to create light emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1327-53-3
Summenformel As2O3
Molekulargewicht (g/mol) 197.84
MDL-Nummer MFCD00003433
InChI-Schlüssel IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Spezifikation
Siedepunkt 465°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Arsenic(III) oxide
Schmelzpunkt 312.3°C
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Sb), Sb 20 ppm max.
UN-Nummer UN1561
Merck Index 14,804
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,dilute acids and alkalies. Insoluble in alcohol,chloroform,and ether,.
Formelmasse 197.84
Reinheit (%) 99.996%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.74 g/mL