Learn More
Abeba™ Arrow 8210 Schuhe
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
41
42
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Glattleder
- Schwarz
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Fersenpolster aus Mikrofaser
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA |
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Leder |
| Größe | 42 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 8210 |