Learn More
Abeba™ Arrow 38400 Schuhe
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 38400/43
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste PU/PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Fersenpolster aus Mikrofaser
- Einstellbarer Spannbereich
- Velcro-Klettverschluss
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Mikrofaser | |
43 | |
Polyurethan |
Weiß | |
Leder | |
Rutschfest | |
38400 |