Learn More
Abeba™ Arrow 38400 Schuhe
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 38400/36
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15601188
  • 79.62 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Glattes Leder, weiß
  • Rutschfeste PU/PU-Außensohle
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
  • Fersenpolster aus Mikrofaser
  • Einstellbarer Spannbereich
  • Velcro-Klettverschluss
  • Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Mikrofaser
36
Polyurethan
Weiß
Leder
Rutschfest
38400