Learn More
Abeba™ Arrow 38230 Schuhe
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 38230/41
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRA
- Mikrofaser
- Weiß/Rosa mit Blumenmotiv
- Fersenaufnäher aus Leder
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Rutschfeste PU-Laufsohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
Spezifikation
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRA | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
38230 |
Weiß, Pink | |
41 | |
Polyurethan |