Learn More
Abeba™ Arrow 38210 Schuhe
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 38210/42
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15641158
  • 56.60 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab
09-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Glattleder
  • Schwarz
  • Rutschfeste PU/PU-Außensohle
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Fersenpolster aus Mikrofaser
  • Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Mikrofaser
42
Polyurethan
Schwarz
Leder
Rutschfest
38210