Learn More
Array Installationskit für 3730 Genanalysator
Array-Einbausatz mit einer Kapillarlänge von entweder 48 x 50 cm oder 48 x 36 cm
Marke: ABI Applied Biosystems 4339250
Additional Details : Gewicht : 0.74840kg
Beschreibung
Kit-Optionen
- 48 x 50 cm Kappe
- 48 x 36 cm Kappe
Bestellinformation
1 Kit
Spezifikation
Array-Installationskit, 48 x 50 cm Kapillarlänge, für 3730 Genetic Analyzer | |
3730 Genanalysatoren | |
Array-Installationskit |