missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Array Installationskit für 3730 Genanalysator

Array-Einbausatz mit einer Kapillarlänge von entweder 48 x 50 cm oder 48 x 36 cm

Marke:  Thermo Scientific 4339249

Additional Details : Gewicht : 0.40820kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15829796

  • 16280.00 CHF / 1 Stück


Verfügbar ab
26-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Kit-Optionen

  • 48 x 50 cm Kappe
  • 48 x 36 cm Kappe

Bestellinformation

1 Kit

Spezifikation

Spezifikation

3730 Genanalysator
Array-Installationskit, 48 x 50 cm Kapillarlänge, für 3730 Genetic Analyzer
Array-Installationskit
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation