Learn More
Applied Biosystems™ Array-Karten RNaseP-Verifizierungskit
Das Array-Karten RNaseP-Verifizierungskit dient zur Verifizierung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit Array-Karten-Block
Marke: Applied Biosystems™ 4432522
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Array-Karten RNaseP-Verifizierungskit dient zur Verifizierung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit Array-Karten-Block.
- Überprüfen Sie die Leistung Ihres Geräts mit dem RNase P-Assay. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
- Die Array-Karten RNaseP-Verifizierungsplatte ist mit den Reagenzien vorbeladen, die zur Erkennung und Quantifizierung genomischer Kopien des humanen RNase P-Gens, einem Single-Copy-Gen, das den RNA-Anteil des RNase P-Enzyms kodiert, erforderlich sind. Jeder Well enthält ein Reaktionsgemisch (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P Primer und FAM™ farbstoffmarkierte Sonde) und Template.
- Die Prüfplatte muss zwischen 5.000 und 10.000 genomische Äquivalente mit einer Zuverlässigkeit von 99,7 % unterscheiden können, um einen anschließenden Probenlauf in einem einzelnen Well auszuführen.
- Um präzise Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Leistung Ihres Gerätes alle sechs Monate überprüfen.
Spezifikation
Proprietäre Mischung | |
Array-Karten RNaseP-Verifizierungskit | |
Je 1 | |
qPCR |
ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx | |
Real Time PCR (qPCR) | |
Geräteverifizierungsplatte |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Array-Karten RNaseP-Verifizierungskit > Array-Karten RNaseP-Verifizierungskit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur