Learn More
Applied Biosystems™ Array-Karten-Farbstoffkalibrierkit
Das Array-Karten-Farbstoffkalibrierkit dient zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit Array-Karten-Block
Marke:  Applied Biosystems™ 4432438
Artikelnummer. 15800393
  • 8100.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Beschreibung
  • Das Array-Karten-Farbstoffkalibrierkit dient zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit Array-Karten-Block. Die Farbstoffkalibrierung sollte nach dem Lampenwechsel durchgeführt werden.
  • Das Kit enthält FAM™, VIC™, ROX™, ROI und Hintergrund-Kalibrierplatten sowie FAM™/ROX™ und VIC™/ROX™ Normalisierungsplatten.
  • Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Proprietäre Mischung
Array-Karten-Farbstoffkalibrierkit
Je 1
qPCR
ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Real Time PCR (qPCR)
Spektralkalibrierung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Array-Karten-Farbstoffkalibrierkit > Array-Karten-Farbstoffkalibrierkit