Learn More
Applied Biosystems™ Array-Karten Hintergrund-Pufferkit
Artikelnummer. 16557369 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 16557369
Marke: Applied Biosystems™ 4481307
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit Array-Karten-Block.
  • Das Array-Karten Hintergrund-Pufferkit dient zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit Array-Karten-Block.
  • Die Hintergrundkalibrierung sollte mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden.
  • Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Kit bei oder unter -20 °C lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Produkttyp Array-Karten Hintergrund-Pufferkit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Menge 1 Kit
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung
GC-reiche PCR-Leistung Niedrig
PCR-Methode qPCR