missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arp5/ACTR5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 21505-1-AP-150UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16841095

  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter

Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

ACTR5 may be involved in transcription regulation via its interaction with the INO80 complex, a chromatin remodeling complex.
Spezifikation

Spezifikation

Arp5/ACTR5
Polyclonal
Unconjugated
ACTR5
Actin related protein 5, ACTR5, Arp5, hARP5, Sarcoma antigen NY SAR 16
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
109275, 362258, 79913
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q80US4, Q9H9F9
Actr5
Arp5/ACTR5 Fusion Protein Ag15976
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote