Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, red, semi-skirted, clear wells
Beschreibung
Besondere Merkmale
• Transparenter Rand—Ermöglicht die Betrachtung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelbarkeit in automatisierten Handling-Systemen
• Erhöhter Rand— Optimierte Well-Oberfläche verbessert die Abdichtung beim automatisierten Heißsiegeln
• Größe nach ANSI:SBS—Zusammen mit der Festigkeit der Umrandung aus Polycarbonat gewährleistet die ANSI-konforme Größe die vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
• Thermostabiler Rahmen aus Polycarbonat mit Halbrand—Verwindungssteife Thermocycler-Abläufe und verbesserte mechanische Stabilität beim automatischen Betrieb
• Dünnwandige Wells mit U-förmigem Boden—Optimale Wärmeübertragung und maximale Wiederfindung von Proben
• Eingeprägte alphanumerische Referenzbeschriftung des Rasters—Integriertes Rahmen-/Well-Design für verbesserte Heißsiegelung
• Erhältlich mit transparenten und weißen Wells—Gewährleistet ein Höchstmaß an Empfindlichkeit für alle PCR/qPCR-Reaktionen
• Mit Barcode erhältlich—Alle Platten können mit standardmäßiger oder kundenspezifischer Barcodierung für vollautomatisierte Anwendungen geliefert werden
Anwendungen
• PCR
Ähnliche Produkte
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
• Transparenter Rand—Ermöglicht die Betrachtung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelbarkeit in automatisierten Handling-Systemen
• Erhöhter Rand— Optimierte Well-Oberfläche verbessert die Abdichtung beim automatisierten Heißsiegeln
• Größe nach ANSI:SBS—Zusammen mit der Festigkeit der Umrandung aus Polycarbonat gewährleistet die ANSI-konforme Größe die vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
• Thermostabiler Rahmen aus Polycarbonat mit Halbrand—Verwindungssteife Thermocycler-Abläufe und verbesserte mechanische Stabilität beim automatischen Betrieb
• Dünnwandige Wells mit U-förmigem Boden—Optimale Wärmeübertragung und maximale Wiederfindung von Proben
• Eingeprägte alphanumerische Referenzbeschriftung des Rasters—Integriertes Rahmen-/Well-Design für verbesserte Heißsiegelung
• Erhältlich mit transparenten und weißen Wells—Gewährleistet ein Höchstmaß an Empfindlichkeit für alle PCR/qPCR-Reaktionen
• Mit Barcode erhältlich—Alle Platten können mit standardmäßiger oder kundenspezifischer Barcodierung für vollautomatisierte Anwendungen geliefert werden
Anwendungen
• PCR
Ähnliche Produkte
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, Halbrand, transparente Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, Halbrand, weiße Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, Halbrand, transparente Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, Halbrand, weiße Wells, mit Barcode
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Verpackung | 25 Platte |
| Produktlinie | Armadillo |
| Farbe | Rot, Durchsichtig |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |