Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo™ Low-Profile PCR Strip Plate, 96 well, clear
Artikelnummer. 17394473 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 plates
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17394473 25 plates 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17394473 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB2696
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Ver todas las promociones
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Thermo Scientific Armadillo 96-Well-PCR-Bandplatten mit niedrigem Profil sind die ultimativen PCR-Hochleistungskunststoffe.Sie kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
  • Armadillo 96-Well-PCR-Bandplatten mit niedrigem Profil vereinen die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells
  • Die Platten bieten unter allen Bedingungen eine hervorragende thermische Leistung ohne Verziehen
  • Thermostabiles Gehäuse aus Polycarbonat mit halbhohem Rand für Verformungsbeständigkeit während des Thermocyclings und verbesserte mechanische Stabilität beim Roboterhandling
  • Zerbrechbar in 8-Röhrchen-Streifen für variable Probenanzahl und minimale Abfallmengen
  • Transparenter Rand ermöglicht die Visualisierung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelfähigkeit in automatisierten Handlingsystemen
  • ANSI:SBS-Stellfläche sorgt für vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Dünnwandige Wells mit U-Boden für optimale Wärmeübertragung und maximale Probenrückgewinnung
  • Schwarze, alphanumerische Beschriftung für einfache Well-Identifizierung
  • Integriertes Rahmen-/Well-Design für eine verbesserte Hitzeversiegelung
  • Flache Bauweise für maximale Wärmeübertragung und minimale Verdampfung mit Proben mit geringem Volumen (200 μl Arbeitsvolumen)
  • Kompatibel mit Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-Systemen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Barcode Kein Barcode
BreakApart Ja
Array 8 x 12
Verpackung 25 Platten
Produktlinie Armadillo
Farbe Durchsichtig
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,2 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 mL
Wellform Runder Boden (U-Well)
Menge 25 plates
Reaktionsgeschwindigkeit Niedriges Profil
Wellfarbe Durchsichtig
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.