Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, blue, clear wells, barcoded
Click to view available options
Menge:
25 plates
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Armadillo-Platten sind im 96- und im 384-Well-Format und in mehreren Farben erhältlich und können mit einem standardmäßigen Barcode mit 128 oder einem kundenspezifischen Barcode bestellt werden. Alle Formate sind mit transparenten oder weißen Wells erhältlich. Wählen Sie Weiß für hervorragende qPCR-Ergebnisse. Der speziell entwickelte, verwindungssteife Rahmen und verschiedene Formatoptionen machen Armadillo PCR-Platten zur ultimativen Wahl für PCR mit hohem Durchsatz und automatisierte Handhabung.
- Polycarbonat-Rahmen für verwindungssteife Thermocycler
- Verbesserte mechanische Stabilität für das Handling durch Roboter
- Dünnwandige Polypropylen-Wells für optimale Wärmeübertragung
- Die Well-Form ist für eine maximale Probenausbeute optimiert
- Flache alphanumerische Beschriftung und Well mit erhöhtem Rand für verbesserte Heißversiegelung
- Das optisch transparente Deck ermöglicht eine gute Sichtbarkeit der Wells
- Mehrere Rahmenfarboptionen, alle mit transparenten (für PCR) und weiß gefärbten Wells (für qPCR) erhältlich
- Maximales Well-Volumen 0,2 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Verpackung | 25 Platte |
| Produktlinie | Armadillo |
| Farbe | Blau, Durchsichtig |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Stehrand |
| Material | Polycarbonat, Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 0,2 ml |
| Mehr anzeigen |
Dieses Produkt wird unter Lizenz der Eppendorf AG verkauft.