Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, red, white wells
Kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Marke: Thermo Scientific™ AB3396R
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Armadillo-Platten sind in 96- und 384-Well-Formaten und in mehreren Farben erhältlich und können mit einem standardmäßigen Strichcode mit 128 oder eine, kundenspezifischen Strichcode bestellt werden. Alle Formate sind mit transparenten oder weißen Wells erhältlich. Wählen Sie Weiß für hervorragende qPCR-Ergebnisse. Der speziell entwickelte, verwindungssteife Rahmen und verschiedene Formatoptionen machen Armadillo PCR-Platten zur ultimativen Wahl für PCR mit hohem Durchsatz und automatisierte Handhabung.- Polycarbonat-Rahmen für verwindungssteife Thermocycler
- Verbesserte mechanische Stabilität für das Handling durch Roboter
- Dünnwandige Polypropylen-Wells für optimale Wärmeübertragung
- Die Well-Form ist für eine maximale Probenrückgewinnung optimiert
- Flache alphanumerische Beschriftung und Well mit erhöhtem Rand für verbesserte Heißversiegelung
- Das optisch farblose Deck ermöglicht eine gute Sicht auf die Wells
- Mehrere Rahmenfarboptionen, alle mit transparenten (für PCR) und weiß gefärbten Wells (für qPCR) erhältlich
- Maximales Well-Volumen 0,2 ml
Spezifikation
Kein Barcode | |
25 Platte | |
Rot, Weiß | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polycarbonat, Polypropylen | |
96 | |
Flaches Profil |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Armadillo™ | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Stehrand | |
0,2 ml | |
0,1 mL | |
Weiß |
Dieses Produkt wird unter Lizenz der Eppendorf AG verkauft.