Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 384-well, yellow, clear wells, barcoded
Kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Marke:  Thermo Scientific™ BC2384Y
280.60 CHF gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 12607446
  • 610.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Armadillo PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Die Thermo Scientific Armadillo PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und bieten unter allen Bedingungen eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Sie sind in 96- und 384-Well-Formaten und in mehreren Farben erhältlich und können mit einem Standard-128-Barcode oder einer kundenspezifischen Strichcodierung bestellt werden. Alle Formate sind mit transparenten oder weißen Wells erhältlich. Wählen Sie Weiß für hervorragende qPCR-Ergebnisse. Der speziell entwickelte, verwindungssteife Rahmen und verschiedene Formatoptionen machen Armadillo PCR-Platten zur ultimativen Wahl für PCR mit hohem Durchsatz und automatisierte Handhabung.
  • Polycarbonat-Rahmen für verwindungssteife Thermocycler
  • Verbesserte mechanische Stabilität für das Handling durch Roboter
  • Dünnwandige Polypropylen-Wells für optimale Wärmeübertragung
  • Die Well-Form ist für eine maximale Probenrückgewinnung optimiert
  • Flache alphanumerische Beschriftung und Well mit erhöhtem Rand für verbesserte Heißversiegelung
  • Das optisch transparente Deck ermöglicht eine gute Sichtbarkeit der Wells
  • Mehrere Rahmenfarboptionen, alle mit transparenten (für PCR) und weiß gefärbten Wells (für qPCR) erhältlich
  • Maximales Well-Volumen 40 μl
  • Maximales Arbeitsvolumen: 25 μl
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
50 Platte
Gelb, Durchsichtig
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Polycarbonat, Polypropylen
384
Standard
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Armadillo™
PCR-Mikrotiterplatte
Stehrand
40 μl
25 μl
Durchsichtig
Sonderangebote
Dieses Produkt wird unter Lizenz der Eppendorf AG verkauft.