missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARL2BP Antibody (001), DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-90277DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ARL2BP Monoclonal specifically detects ARL2BP in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| ARL2BP | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| 1 | |
| ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| ADP-ribosylation factor-like 2 binding protein, ADP-ribosylation factor-like protein 2-binding protein, ARF-like 2-binding protein, BART1binder of Arl Two, BARTArf-like 2 binding protein BART1, Binder of ARF2 protein 1, binder of Arl2 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human ARL2BP (Q9Y2Y0-1; Met1-His163). | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 23568 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur