Learn More
Sartorius arium™ Kartuschenset für Wassersystem
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
arium™ Pro/611 UF-Systeme
arium™ Pro/611 VF- oder UV-Systeme
arium™ Pro/Basic/611 DI-Systeme
arium™ Systeme mit Leitungswasserzufuhr*
Typ:
Analyse-Kit
Biologischer Kit
Elementar-Kit
Universal-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
arium™-Wasserreinigungssysteme (Pro, Basic und/oder Serie 611) wurden entwickelt, um Laborwasser mit der höchsten Reinheit in der Industrie zu produzieren, mit Spezifikationen, die den ASTM-Standard Typ 1 übertreffen. Die Kassetten-Sets bestehen aus hochwertigsten Materialien in einem modernen Design, um konsistente und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.
- Außergewöhnliche Qualität der Reinigungsmedien
- Optimiert, um organische und anorganische Verschmutzungen zu entfernen
- Hochporöse Aktivkohle in Kombination mit effizienten Ionenaustauscherharzen
- Erzeugt Wasser mit dem niedrigsten Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff (TOC) für Systeme mit UV-Technologie
- Speziell so entwickelt, dass das Wasser von oben nach unten fließt
- Die Durchfluss durch das Ionenaustauschmedium verhindert die Trennung des Mischbettharzes
- Ermöglicht die volle Nutzung jeder Kassette, ohne Medien zu verschwenden
- Sorgt für eine lange Patronenlebensdauer mit beispielloser Leistung
- Set mit zwei Kassetten:
- Vorbehandlungskassette
- Polierkartuschen
- Speziell für bestimmte arium™-Systeme formuliert:
- Analytisches Kit für VF- oder UV-Systeme
- Biologisches Kit für UF-Systeme
- Umwelt-Kit für DI-Systeme
- Universal-Kit für Systeme mit Leitungswasserzuführung*
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM-Typ 1 |
| Fassungsvermögen | Bis 18.2 MΩ x cm Reinstwasser in eq: 1.64 |
| Speisewasserquelle | Pretreated |
| Material | Gehäuse aus reinem Polypropylen mit Schrauben aus Edelstahl |
| Purification Method | Ion Exchange, Activated Carbon |
| Harztyp | Sphärische, katalytische, aktivierte Kohlenstoffe, ultrareines Mischbett-Ionenaustauschharz in Halbleiter-Gütegrad |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard, Zellkultur und Chromatographie |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | arium™ Pro/Basic/611 DI-Systeme |
| Enthält | Vorbehandlung, Politurkartusche |
| Typ | Elementar-Kit |
| Mehr anzeigen |