Learn More
Sartorius arium™ Kartuschenset für Wassersystem
Artikelnummer. 11747474 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
arium™ Pro/611 UF-Systeme
arium™ Pro/611 VF- oder UV-Systeme
arium™ Pro/Basic/611 DI-Systeme
arium™ Systeme mit Leitungswasserzufuhr*
Typ:
Analyse-Kit
Biologischer Kit
Elementar-Kit
Universal-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
*Leitungswasserkartuschen sollten erst nach Überprüfung der Speisewasserspezifikationen und nach Rücksprache mit dem zuständigen Sartorius™ Anwendungsspezialisten.
Artikelnummer. 11747474
Marke: Sartorius H2OUPACK
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
*Leitungswasserkartuschen sollten erst nach Überprüfung der Speisewasserspezifikationen und nach Rücksprache mit dem zuständigen Sartorius™ Anwendungsspezialisten.
Zur Herstellung von Reinstwasser über die Vorgaben des ASTM-Typs 1 hinaus. Das Sartorius arium™ Kartuschenset für Wassersysteme ist für den Einbau in die Systeme arium™ Pro, Basic oder 611 vorgesehen. Jedes Kit mit Verbrauchsmaterialien enthält eine Vorbehandlungs- und Politurkartusche. Die Kits werden speziell auf die zugehörigen Systeme abgestimmt.
arium™-Wasserreinigungssysteme (Pro, Basic und/oder Serie 611) wurden entwickelt, um Laborwasser mit der höchsten Reinheit in der Industrie zu produzieren, mit Spezifikationen, die den ASTM-Standard Typ 1 übertreffen. Die Kassetten-Sets bestehen aus hochwertigsten Materialien in einem modernen Design, um konsistente und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.
  • Außergewöhnliche Qualität der Reinigungsmedien
    • Optimiert, um organische und anorganische Verschmutzungen zu entfernen
    • Hochporöse Aktivkohle in Kombination mit effizienten Ionenaustauscherharzen
    • Erzeugt Wasser mit dem niedrigsten Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff (TOC) für Systeme mit UV-Technologie
  • Speziell so entwickelt, dass das Wasser von oben nach unten fließt
    • Die Durchfluss durch das Ionenaustauschmedium verhindert die Trennung des Mischbettharzes
    • Ermöglicht die volle Nutzung jeder Kassette, ohne Medien zu verschwenden
    • Sorgt für eine lange Patronenlebensdauer mit beispielloser Leistung
  • Set mit zwei Kassetten:
    • Vorbehandlungskassette
    • Polierkartuschen
  • Speziell für bestimmte arium™-Systeme formuliert:
    • Analytisches Kit für VF- oder UV-Systeme
    • Biologisches Kit für UF-Systeme
    • Umwelt-Kit für DI-Systeme
    • Universal-Kit für Systeme mit Leitungswasserzuführung*
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM-Typ 1
Fassungsvermögen Bis 18.2 MΩ x cm Reinstwasser in eq: 1.25
Speisewasserquelle Pretreated
Material Gehäuse aus reinem Polypropylen mit Schrauben aus Edelstahl
Purification Method Ion Exchange, Activated Carbon
Harztyp Sphärische, katalytische, aktivierte Kohlenstoffe, ultrareines Mischbett-Ionenaustauschharz in Halbleiter-Gütegrad
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard, Zellkultur und Chromatographie
Zur Verwendung mit (Geräte) arium™ Systeme mit Leitungswasserzufuhr*
Enthält Vorbehandlung, Politurkartusche
Typ Universal-Kit
Abmessungen (L x B x H) 450 x 230 x 160 mm (BxTxH)