Learn More
Sartorius Arium™ Smart Station PW
Artikelnummer. 17264233 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Fernunterstützung für Spender
Remote Dispenser
Packungsgröße:
1 Einheit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
17264233 Remote Dispenser 1 Einheit
17254233 Fernunterstützung für Spender 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17264233 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. H2OARSTPT
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flexibler Arium™ Smart Station Reinstwasser-Fernspender
  • Höhenverstellbare Anzeige-/Ausgabestation zur Ausgabe von Reinwasser
  • Kompaktes Design zur einfachen und platzsparenden Integration in die Laborumgebung
  • Intuitives, berührungsaktiviertes Farbdisplay mit direktem Zugriff auf wichtige Funktionen
  • Flexible und stufenlose Höheneinstellung zum Befüllen von Behältern und Bechern unterschiedlicher Größe
  • Das ergonomische Design kann für Rechts- oder Linksbedienung optimiert werden
  • Präzise Volumenausgabe zur schnellen und präzisen Puffer- und Probenvorbereitung
  • Einstellbare, spritzwasserfreie Durchflussrate von Tropfen zu Tropfen bis zu 2 l/min
Lieferumfang:
  • Anzeige/Spender mit Wandhalterung
  • Stromversorgung einschließlich:
    • IEC an den Stecker
    • Anschluss-Set
Für den vorgesehenen Gebrauch mit:
  • Arium™ Bagtank
  • Arium™ Pro
  • Arium™ Komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml bis 50 l
Speisewasserüberwachung Nein
Speisewasserquelle Rein
Flussrate Bis zu 2 l/min
Art des Produktwassers Pure Water
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Nein
Typ Remote Dispenser
Display Touchdisplay