Learn More
Sartorius arium™ RO-Modul (erweiterte EDI- und comfort II-Systeme)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7111706 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Enthält:
1 RO-Modul
2 RO-Module
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15679658
Marke: Sartorius H2OCROH1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das RO-Modul besteht aus zwei unabhängigen Membranen, deren Design eine einfache Installation und einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Jedes Modul enthält eine energiearme Umkehrosmosemembran in einem Polypropylen-Gehäuseanschluss für Speisewasser, Produktwasser und Abwasser. 1- und 2-Modul-Sets erhältlich.
Die RO-Module ermöglichen in der Regel schnelle Erholzeiten. Dadurch wird der Wasserverbrauch optimiert und gleichzeitig mindestens bis zu 98 % der Ionen gehalten. Rückspülung mit Permeat entfernt Partikel und Salze von der Oberfläche der Membran. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Wartungskosten des Systems. Darüber hinaus ermöglicht diese Rückspülfunktion bei einem Neustart des Systems die sofortige Abgabe von hochwertigem Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Umkehrosmose-Module
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasseraufbereitung
Enthält 1 RO-Modul
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 30,8 cm
Durchmesser (metrisch) 7,8 cm
Gewicht (metrisch) 0,468 kg