Learn More
Sartorius Arium™ Mini essenziell
Artikelnummer. 17190289 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring:
< 5 ppb
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Packungsgröße
17190289 < 5 ppb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17190289 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. H2OMUT
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Arium™ Mini Wesentlich ist ein platzsparendes System, das zur Herstellung von hochreinem Wasser direkt an die DI-Wasserleitung des Labors vor Ort angeschlossen wird.
  • Die Arium™ Mini Wesentlich wird direkt an eine zentrale oder dezentrale Speisewasserversorgung für vorbehandeltes (DI/RO/EDI) angeschlossen.
  • Durch sein flaches Design (28 cm) ist das System sehr platzsparend und kann nahezu überall im Labor angebracht werden.
  • Eigenschaften:
    • Großes Screen-Screen mit selbsterklärender Bedienerführung
    • Direkter Zugriff auf alle verfügbaren Abgabeoptionen (direkt/Volumen/FAvor)
    • Produzieren ASTM Typ 1 hochrein (18,2 MOhm)
    • Geringe Stellfläche, nur 28 cm Breite
    • Volumenabgabe ab 50 ml
    • Gibt eine Durchflussrate von 1 Liter pro Minute ab
  • Das System ist mit einem hochauflösenden, berührungsaktivierten Farbscreening ausgestattet.
  • Leicht verständliche Piktogramme führen den Benutzer intuitiv durch das Menü.
  • Die Bevorzugsfunktion speichert automatisch das zuletzt abgegebene Volumen.
  • Das erhöht die Effizienz und verhindert Fehler bei der wiederholten Abgabe identischer Volumina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterieller Gehalt <0,01 KBE/ml
Speisewasserquelle Destilliertes Wasser, DI, RO, EDI
Flussrate 1 l/min
Art des Produktwassers Typ 1
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Display Berührungsaktiviertes Farbmonitor
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 28 cm
Produkttyp Labor-Wassersystem