Learn More
Sartorius arium™ Umrüstsatz
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Arium Comfort I und Comfort II
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit dem erweiterten ™Arium-Umrüstsatz und seiner Anzeige-Dosiereinheit& können Sie dieses Gerät optimal in Ihre Laborumgebung integrieren. Diese integrierte Version spart auf und über Ihrem Labortisch Platz, da die Steuereinheit zusammen mit dem Display und dem Spender je nach Ihren Anforderungen an der Wand montiert werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Arium Comfort I und Comfort II |
| Typ | Umrüstsatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasseraufbereitung |
| Material | PVDF |
| Breite (metrisch) | 3,4 m |