Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Arium™ Bagtank ohne integrierte Pumpe
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 L
100 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Speichert reines Wasser in dem innovativen, geschlossenen Arium™-Bagtank-System.
- Schützt reines Wasser vor sekundärer Kontamination.
- Ermöglicht eine konsistente Wasserqualität über einen längeren Zeitraum und sorgt so für langfristige, reproduzierbare Ergebnisse.
- Im Gegensatz zu typischen Wassertanks bietet der Arium™-Beutel ein hohes Maß an Anwendersicherheit und spart Zeit durch die Eliminierung komplexer Reinigungsprozesse mit Chemikalien.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 L |
| Beschreibung | 85.2 cm × 25.4 cm × 58.7 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Arium Comfort, Arium Advance |
| Typ | Reinwasser-Lagersystem, 50 l |
| Flussrate | Schwerkraft |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinwasserspeicherung |
| Enthält | EU-Stecker, Bagtank (ohne Beutel), Installationssatz |
| Gewicht (metrisch) | 33 kg |