Learn More
Sartorius™ ARIUM BAGTANK 100 W/PUMP
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Integrierter Entlüftungsfilter mit Rückschlagventil schützt sicher vor CO2-Kontaminationen
- Optionale Rollen sorgen für mehr Beweglichkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinwasser ist sicher vor sekundärer Kontamination geschützt |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Sterilität | Steril |