Learn More
Sartorius Arium™ Advance L Aktivkohlefilter
Arium™ Advance L Aktivkohlefilter entfernt effektiv freies Chlor und organische Kontamination.
Marke: Sartorius H2O-CACL-1
192.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der Advance L Aktivkohlefilter entfernt effektiv freies Chlor und organische Kontamination.
Spezifikation
Trinkbares Leitungswasser | |
Umgekehrte Osmose (Typ 3) | |
Filter | |
11 x 18 x 26 cm |