Learn More
Aristolochiasäure, 96 %, Gemisch von I und II Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10420501
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
313-67-7
C17H11NO7
341.27
MFCD00004996
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
aristolochic acid, aristolochic acid a, aristolochic acid i, aristolochin, tardolyt, birthwort, aristolochic acid-i, aristolochine, aristolochiazaeure, unii-94218wfp5t
2236
CHEBI:2825
COC1=CC=CC2=C3C(=C(C=C21)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)O
313-67-7
C17H11NO7
341.27
MFCD00004996
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
aristolochic acid, aristolochic acid a, aristolochic acid i, aristolochin, tardolyt, birthwort, aristolochic acid-i, aristolochine, aristolochiazaeure, unii-94218wfp5t
2236
CHEBI:2825
COC1=CC=CC2=C3C(=C(C=C21)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aristolochic acid
Namenshinweis Mixture of I and II
Schmelzpunkt 269°C to 270°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (typically I+ II isomers) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Beilstein 19, V,7, 611
Merck Index 15, 777
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,acetone,,acetic acid,aniline,alkalies,practically insoluble in benzene,carbon disulfide
Formelmasse 341.27
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aristolochic acid, mixture of I and II
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.