missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARHGAP27 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-91223
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ARHGAP27 Polyclonal specifically detects ARHGAP27 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| ARHGAP27 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500 | |
| Q6ZUM4 | |
| ARHGAP27 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:WTVLEGGVLTFFKDSKTSAAGGLRQPSKFSTPEYTVELRGATLSWAPKDKSSRKNVLELRSRDGSEYLIQHDSEAIISTWHKAIAQGIQE | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| Rho GTPase activating protein 27 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 201176 | |
| Human | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur