Learn More
ARHGAP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18609661 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609661 0.1 mL 0.10mL
18683222 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609661 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2926920.1ml
 Article restreint
Verfügbar ab: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Polyclonal Antibody
ARHGAP1 Polyclonal specifically detects ARHGAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène ARHGAP1
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:50 - 1:100
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène CDC42 GTPase-activating protein, CDC42GAPp50-RhoGAP, GTPase-activating protein rhoOGAP, p50rhoGAP, Rho GTPase activating protein 1, rho GTPase-activating protein 1, RHOGAP, RHOGAP1Cdc42GAP, Rho-related small GTPase protein activator, Rho-type GTPase-activating protein 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 210-439 of human ARHGAP1 (NP_004299.1). VLKYDDFLKSTQKSPATAPKPMPPRPPLPNQQFGVSLQHLQEKNPEQEPIPIVLRETVAYLQAHALTTEGIFRRSANTQVVREVQQKYNMGLPVDFDQYNELHLPAVILKTFLRELPEPLLTFDLYPHVVGFLNIDESQRVPATLQVLQTLPEENYQVLRFLTAFLVQISAHSDQNKMTNTNLAVVFGPNLLWAKDAAITLKAINPINTFTKFLLDHQGELFPSPDPSGL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 392
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus