Learn More
Thermo Scientific Chemicals Argatroban
Artikelnummer. 17211232 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 17211232
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466390010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74863-84-6
Summenformel C23H36N6O5S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Argatroban
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: Unlöslich.
Schmelzpunkt 188,0 bis 189,0 °C
Formelmasse 508,64
InChI-Schlüssel KXNPVXPOPUZYGB-VSVYTNTFSA-N
SMILES C[C@@H]1CCN([C@H](C1)C(O)=O)C(=O)C(CCCN=C(N)N)NS(=O)(=O)C1=CC=CC2=C1NCC(C)C2
IUPAC-Name (2R,4R)-1-{5-[(diaminomethylidene)amino]-2-(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-sulfonamido)pentanoyl}-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 508.64