Learn More
Thermo Scientific Chemicals Arg-Gly-Asp-Ser
Beschreibung
Supports fibroblast attachment
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Arginyl-glycyl-aspartyl-serine |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Unterstützt die Adhäsion von Fibroblasten |
| Molekulargewicht | 433.42 |
| Produkttyp | Arg-Gly-Asp-Ser |
| Menge | 5 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | RGDS |
Nur für Forschungszwecke