Learn More
Thermo Scientific Chemicals Arg-Gly-Asp
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Gebräuchliche Bezeichnung | RGD |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fragment aus der Zelladhäsionsdomäne von Fibronektin; ein Peptid mit Zellanhaftung |
| Molekulargewicht | 346.34 |
| Produkttyp | Arg-Gly-Asp |
| Menge | 5 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Arginyl-glycyl-aspartic acid |
Nur für Forschungszwecke